Glycine reagent
Fournisseur: Hach
2762133
HACH2762133EA 34.6 EUR InStock
HACH2762133
Glycine reagent
Kits de tests environnementaux
Glycine reagent for Hach chlorine dioxide determination by DPD/glycine methods.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité