Total organic carbon standards
Fournisseur: Hach
2791505
HACH2791505EA 92.1 EUR InStock
HACH2791505
Total organic carbon standards
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
For accuracy checks in total organic carbon (TOC) determinations. Available as 20 ml sealed ampules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité