m-HPC broth
Fournisseur: Hach
2812450
HACH2812450EA 203 EUR InStock
HACH2812450
m-HPC broth
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
The m-HPC broth used in heterotrophic plate count (HPC), for estimating the number of live heterotrophic bacteria in water. This test can provide useful information about water quality and supporting data on the significance of coliform test results. High concentrations of the general bacterial population may hinder the recovery of coliforms
  • Used to judge the efficiency of various treatment processes for both drinking water and swimming pools
  • Checking the quality of finished water in a distribution system
  • Save time and money by using prepared media for membrane filtration methods
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité