Ionic strength adjustor for ammonia
Fournisseur: Hach
2824349
HACH2824349EA 77.7 EUR InStock
HACH2824349
Ionic strength adjustor for ammonia
Électrolytes Solutions de remplissage d'électrode
Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité