Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydroxyde 8 mol/l (8 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Hach
Danger

28249
HACH28249EA 39.9 EUR InStock
HACH28249
Potassium hydroxyde 8 mol/l (8 N) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde


Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité