Microorganism tests, BART test for acid producing bacteria
Fournisseur: Hach
2831409
HACH2831409EA 189 EUR InStock
HACH2831409
Microorganism tests, BART test for acid producing bacteria
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
BART biodetectors are excellent diagnostic tools to help identify the presence and activity of various bacteria.
  • Simple yet effective method for monitoring the population size and/or activity of specific groups of bacteria
  • Easy to use, requiring no elaborate or costly equipment and no specialized training
  • Effective and affordable tests are easy to interpret and can be performed at room temperature in virtually any environment
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité