Oxygen demand, quality control standard
Fournisseur: Hach
2833510
HACH2833510EA 110 EUR InStock
HACH2833510
Oxygen demand, quality control standard
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
These mixed standards are ready to use, no dilutions are required. They contain BOD, COD and TOC.
Informations de commande: Pack of 16×10 ml ampoules.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité