BOD seed inoculum, POLYSEED
Fournisseur: Hach
2918700
HACH2918700EA 378 EUR InStock
HACH2918700
BOD seed inoculum, POLYSEED
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
BOD seed inoculum for use in biochemical oxygen demand (BOD5) test procedures. A blend of specialised microbial cultures in an easy-to-use capsule. Designed to provide a uniform standard for the degradation of both industrial and municipal waste in BOD5 analyses.
Informations de commande: Package of 50 capsules. International Laboratory Supply (InterLab), LTD.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité