BOD bottles, disposable
Fournisseur: Hach
2943100
HACH2943100EA 282 EUR InStock
HACH2943100
BOD bottles, disposable
Flacons Flacons pour DBO
PET, clear.
  • No cleaning required
  • Unbreakable and recyclable
  • Oxygen will not diffuse in or out of sample
These disposable bottles are fresh and ready to use.
Certifications: EPA compliant.
Informations de commande: Stoppers are sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité