BOD apparatus, BODTrak™II
Fournisseur: Hach
2952400
HACH2952400EA 5500 EUR InStock
HACH2952400
BOD apparatus, BODTrak™II
Systèmes de détermination de la DBO
The BODTrak™ II apparatus is easy to set up and allows for quick sample preparation for BOD analysis.
  • Standalone operation
  • Large graphic display that continuously updates results that can be displayed as a curve
  • Magnetic stirring of each bottle for more rapid results than dilution method
  • Selectable range and test duration
Information de livraison: Supplied with six bottles, six magnetic stir bars, six seal cups, spatula scoop, 50 BOD nutrient buffer pillows and potassium hydroxide pellets
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité