Reducing solution for ORP electrodes
Fournisseur: Hach
2965349
HACH2965349EA 46.5 EUR InStock
HACH2965349
Reducing solution for ORP electrodes
Électrolytes Solutions de stockage d'électrode
Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité