Clamp holder
Fournisseur: Hach
32600
HACH32600EA 48.6 EUR InStock
HACH32600
Clamp holder
Pinces Pinces à usage général
Clamp holder for rods or pipes between 11 and 22 mm diameter in any type of right-angle clamp setup (horizontal or vertical).
Comes with two 45° angle ribbed thumb screws.
Attention: Not recommended for use with support ring stands.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité