Potassium iodure solution_SC 30 g/L
Fournisseur: Hach
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
34332
HACH34332EA 23.6 EUR InStock
HACH34332
Potassium iodure solution_SC 30 g/L
Potassium iodure
Reagent for use in iodometric titrations.
Method: 8210
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330
Point de fusion: 686
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
Merck Index: 13,07727
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité