Clamps, three pronged, universal
Fournisseur: Hach
42200
HACH42200EA 75.4 EUR InStock
HACH42200
Clamps, three pronged, universal
Pinces Pinces à usage général
Aluminium, vinyl coated jaws.
  • Brass pivot pin
  • Jaws operate independently of solid aluminum extension rod (Ø 110 mm)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité