Bi-metallic dial thermometer
Fournisseur: Hach
4565500
HACH4565500EA 116 EUR InStock
HACH4565500
Bi-metallic dial thermometer
Thermomètres Thermomètres analogiques
Bi-metallic dial gauge 0 to 200 °C ±1%. Two degree divisions.
Probe Ø 381 mm.
Conditionnement: Plastic carry case with clip.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité