Nitrification inhibitor for BOD
Fournisseur: Hach
253335 45901 253334 257924
662-0006EA 60.8 EUR InStock
662-0006 HACH45901 HACH253334 HACH257924
Nitrification inhibitor for BOD
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
TCMP - 2-chloro-6 (trichloromethyl) pyridine (N-Serve), coated on an inert substrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité