Separating funnels, Squibb, HDPE stopper, PTFE stopcock
Fournisseur: Hach
52049
HACH52049EA 318 EUR InStock
HACH52049
Separating funnels, Squibb, HDPE stopper, PTFE stopcock
Entonnoirs Separating Funnels
Pear-shaped (Squibb) glass separatory funnel with PTFE stopcock and HDPE stopper.
  • Clear glass body allows for easy detection of layers between immiscible liquids
  • Highly chemical resistant and fully autoclavable
  • HDPE stopper with closed bottom
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité