N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine oxalate pour analyses
Fournisseur: Hach
Synonyms: Bis(N,N-diethylbenzene-p-diamine) oxalate, DPD oxalate
608424
HACH608424EA 170 EUR InStock
HACH608424
N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine oxalate pour analyses
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Formule: C₁₀H₁₆N₂·0.5 C₂H₂O₄
MW: 209,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070242
Numéro CAS: 62637-92-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 65 - 95%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité