Potassium chlorure ACS
Fournisseur: Hach
76401
HACH76401EA 37.7 EUR InStock
HACH76401
Potassium chlorure ACS
Potassium chlorure
Formule: KCl
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité