Hydroxylammonium chlorure 10% en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Attention
81842
HACH81842EA 25.5 EUR InStock
HACH81842
Hydroxylammonium chlorure 10% en solution aqueuse
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité