Electrode storage bottles
Fournisseur: Hach
9260300
HACH9260300EA 5.4 EUR InStock
HACH9260300
Electrode storage bottles
Porte-électrodes
Electrode storage bottle is used to store pH electrodes.
  • Rubber grommet in lid ensures tight seal with 12 mm electrodes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité