Acide sulfurique 5 mol/l (10 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Danger
93153
HACH93153EA 49.8 EUR InStock
HACH93153
Acide sulfurique 5 mol/l (10 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité