Sodium métaperiodate
Fournisseur: Hach
Danger
98499
HACH98499EA 64.6 EUR InStock
HACH98499
Sodium métaperiodate
Sodium métaperiodate
Formule: NaIO₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175 °C
Densité: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité