[EN]SAMPLER PORTABLE AS950 10L PE 12VDC 1 * 1 Pce
Fournisseur: Hach
Standard portable sampler with liquid detector, PE, Pour flacons: 10 l, Membrane switch keypad with two multiple function soft keys, Programmable in 10 ml (0.34 oz) increments from 10 to 10 000 ml (3.38 oz to 2.6 gal), PC/ABS blend, NEMA 4X, 6, IP 68, corrosion and ice resistant controller, USB (optional RS485), Up to two sample programs can run sequentially in parallel or according to day of schedule, Volume d'échantillon (ml): 1000 - 10 000, Signal d'entrée: One 0/4 - 20 mA input for flow pacing
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]SAMPLER PORTABLE AS950 10L PE 12VDC 1 * 1 Pce HACHASPCXXXS121XX 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou