Prleveur portable BHLER 2000 corps en PE prt l'emploi avec tuyau d'aspiration 5m (PVC, DI 9,5mm), avec couvercle pompe vide asservissement au temps, dbit (vol.constant/temps variable) sur mpulsion contact sec ou 0/4-20mA et vnement(con 1 * 1 Pce
Fournisseur: Hach
Prleveur portable BHLER 2000 corps en PE prt l'emploi avec tuyau d'aspiration 5m (PVC, DI 9,5mm), avec couvercle pompe vide asservissement au temps, dbit (vol.constant/temps variable) sur mpulsion contact sec ou 0/4-20mA et vnement(con 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Préleveur portable BÜHLER 2000 corps en PE prêt à l'emploi avec tuyau d'aspiration 5m (PVC, DI 9,5mm), avec couvercle pompe à vide asservissement au temps, débit (vol.constant/temps variable) sur mpulsion contact sec ou 0/4-20mA et évènement(con 1 * 1 Pce HACHBU20005563695 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou