Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium chlorure 0.001 mol/l (0.001 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Hach

C20C280
HACHC20C280EA 51.9 EUR InStock
HACHC20C280
Potassium chlorure 0.001 mol/l (0.001 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure


Formule: KCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité