Electrode cleaning solution for proteins/organic samples
Fournisseur: Hach
C20C370
HACHC20C370EA 37.7 EUR InStock
HACHC20C370
Electrode cleaning solution for proteins/organic samples
Électrolytes Solutions de stockage d'électrode
Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
Formula: PEPSIN in HCl
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité