Conductivity sensor, inductive, 3700 SC
Fournisseur: Hach
D3708E2T.99
HACHD3708E2T.99EA 2080 EUR InStock
HACHD3708E2T.99
Conductivity sensor, inductive, 3700 SC
Électrodes Électrodes de conductivité
The innovative technology of Hach’s inductive conductivity sensors eliminates polarization and electrode coating problems in harsh environments. The sensor comes complete with standard sensor cable length of 6 m, digital gateway, and a 1 m digital extension cable.
  • Sanitary (CIP) flange style: 2-inch flange, special cap, and EPDM compound gasket
  • Conforms to provisions of 3-A Sanitary Standards
Collapse All
Désignation Type Matière Ø×L Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Conductivity sensor, conductive, sanitary style 3700 SC PFA 50,8×127 mm 1 HACHD3708E2T.99
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité