Temperature Sensor, T201, radiometer analytical
Fournisseur: Hach
E51M001
HACHE51M001EA 418 EUR InStock
HACHE51M001
Temperature Sensor, T201, radiometer analytical
Sondes de température
This temperature sensor features a glass body, fixed cable and 10 kohm resistance thermistor. The T201's cinch (RCA) connector compatible with radiometer PHM2xx, CDM2xx, PHM9x, IONxxx and TIMxxx meters.
  • Meets the analysis needs
  • Available with a variety of lengths, diameters and reference systems
Information de livraison: Supplied with radiometer analytical T201 temperature sensor with certificate of conformity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité