Test kits, photométrique, Echantillon d'iode photométrique (EIP), cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK240
HACHLCK240EA 134 EUR InStock
HACHLCK240
Test kits, photométrique, Echantillon d'iode photométrique (EIP), cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Pour les valeurs d'iode > 0,2
Température de stockage: 15 à 25 °C
Certifications: MEBAK II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité