Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Test kits, photométrique, Unités bière (BU), cuvettes test LCK

Fournisseur: Hach

LCK241
HACHLCK241EA 134 EUR InStock
HACHLCK241
Test kits, photométrique, Unités bière (BU), cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
For use with your Hach DR6000 spectrophotometer.

  • Ready-to-use, high-precision pre-dosed cuvette tests
  • Reduction of errors due to bar-coded cuvettes
  • RFID technology to document the shelf life of the cuvettes and ensure traceability of your analyses
  • No reagent blank needed
  • Innovative cuvette and reagent technique

LCK241 offers you the ability to measure international Bitter Units with less hassle and no chemical waste. Additionally, these cuvettes provide high quality results free from potential external influencers. They are designed to simplify your brewing analysis, with accurate results, every time.

Température de stockage: 15 à 25 °C

Certifications: MEBAK II


Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité