Test kits, photométrique, Dicétones vicinales (VDK), cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK242
HACHLCK242EA 134 EUR InStock
HACHLCK242
Test kits, photométrique, Dicétones vicinales (VDK), cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Ce kit de cuvettes pré-dosées de haute précision et prêt à l'emploi permet de tester la présence de dicétones vicinales (VDK) avec moins de tracas et sans gaspillage de produits chimiques. Il simplifie également l'analyse du brassage, avec des résultats précis, à chaque fois.
  • Facile à utiliser, des tests en cuve de haute précision prêts à l'emploi
  • Une diminution des risques d'erreur due aux cuves à code-barre
  • La technologie RFID pour informer de la durée de vie des tests en cuve afin d'assurer au mieux la traçabilité de vos analyses
  • Pas de Blanc réactif nécessaire
  • Une technique innovante sur les cuves et réactifs
Température de stockage: 2 à 8 °C (à conserver au froid)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité