Test kits, photométrique, Chlore/Ozone/Dioxyde de chlore, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK310
HACHLCK310EA 53.5 EUR InStock
HACHLCK310
Test kits, photométrique, Chlore/Ozone/Dioxyde de chlore, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Pre-dosed reagents for maximum safety.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 2 à 8 °C (à conserver au froid)
Certifications: ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité