Test kits, photométrique, Chlore, libre, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK410
HACHLCK410EA 50.3 EUR InStock
HACHLCK410
Test kits, photométrique, Chlore, libre, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Test en cuve pour la détermination de chlore libre, 0,05 à 2 mg/l Cl2 et dioxyde de chlore, 0,09 à 3,8 mg/l ClO2.
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Certifications: ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité