Test kits, photométrique, Surfactifs anioniques, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK432
HACHLCK432EA 173 EUR InStock
HACHLCK432
Test kits, photométrique, Surfactifs anioniques, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
La méthode aux agents de surface anioniques standard comporte plusieurs inconvénients :
*Les différentes étapes de la manipulation sont fastidieuses et complexes.
*Les gros volumes de solvants utilisés pour l'extraction constituent un risque pour la sécurité et l'environnement. *Le temps à consacrer à la manutention, l'entretien du matériel en verre et l'élimination des solvants viennent s'ajouter à un coût par test déjà important.
Une extraction en cuve standardisée et un système de mesure photométrique suppriment ces inconvénients, tout en fournissant des résultats précis et reproductibles.
  • Facile à utiliser
  • Manipulation sans risque
  • Economies
  • Des résultats précis et reproductibles
  • Bonne séparation des phases, même dans les échantillons à forte charge organique
Température de stockage: 15 - 25 °C
Certifications: ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité