pH meters, bench, sensION™+ pH31
Fournisseur: Hach
LPV2110T98002 LPV2111T98002 LPV2100980002 LPV2115T98002 LPV2121T98002
HACHLPV2110T98002EA 1379 EUR InStock
HACHLPV2110T98002 HACHLPV2111T98002 HACHLPV2100980002 HACHLPV2115T98002 HACHLPV2121T98002
pH meters, bench, sensION™+ pH31
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
This pH meter fulfils all the requirements for routine measurements in industry and education.
  • Integrated magnetic stirrer for precise and repeatable measurements in accordance with GLP
  • Calibration in 1, 2 or 3 points and mV calibration with Redox standard
  • Alarm informs the user if the date of calibration is exceeded
  • Data logger for 330 measurements
  • Includes RS232C connectibility for printer or PC; measuring reports in reduced, standard, or complete (GLP) format
Information de livraison: Each meter is supplied with magnetic stirrer, sensor holder, pH 4, pH 7, pH 9 and KCl solutions, calibration flasks with magnetic stirring bar and user manual. The kits also include an application specific pH electrode.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité