Shakers, purging method
Fournisseur: Hach
LQV1489900001
HACHLQV1489900001EA 1127 EUR InStock
HACHLQV1489900001
Shakers, purging method
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Shaker which is used for purging of inorganic carbon (TIC). It has an automatic shutoff system. Accommodates eight cuvettes simultaneously.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité