Rack for cuvettes
Fournisseur: Hach
LYW915
HACHLYW915EA 33.4 EUR InStock
HACHLYW915
Rack for cuvettes
Portoirs Portoirs pour cuvettes
Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
  • Numbered positions to aid sample identification
  • Autoclavable at 121 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité