Multi-parameter electrode (pH/ORP/conductivity), sensION+ 5048
Fournisseur: Hach
LZW5048970002
HACHLZW5048970002EA 631 EUR InStock
HACHLZW5048970002
Multi-parameter electrode (pH/ORP/conductivity), sensION+ 5048
Électrodes Électrodes multi-paramètres
Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
  • Accurate
  • Easy to use
  • Rugged and durable
  • Automatic temperature compensation
  • Glass (pH); platinum (conductivity & ORP); and Pt1000 (temperature) sensors
Attachable calibration tubes can screw into handle of electrode (only 2 ml of buffer or standard). Storage protector prevents breakage and avoids over pressurisation of the diaphragm. Ideal for pH, conductivity, ORP and temperature measurements in general aqueous applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité