Dissolved oxygen probe, polarographic, sensION™+ 5130
Fournisseur: Hach
LZW5130970002
HACHLZW5130970002EA 759 EUR InStock
HACHLZW5130970002
Dissolved oxygen probe, polarographic, sensION™+ 5130
Électrodes Sondes à oxygène dissous
Polarographic dissolved oxygen (DO) probe with built-in temperature sensor. For use with portable meters.
  • With 1 meter cable and MP5 connector
  • Durable plastic body
  • Replaceable oxygen-permeable membrane, refillable reference electrolyte
The electrode is ideal for dissolved oxygen measurement in general aqueous applications – particularly in a field environment.
Information de livraison: Supplied with 30 ml bottle of electrolyte solution, two membrane modules and polishing strips.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité