Électrode sélective d'ions, demi-cellule, fluorure, sensION+ 9655
Fournisseur: Hach
LZW9655970002
HACHLZW9655970002EA 1169 EUR InStock
HACHLZW9655970002
Électrode sélective d'ions, demi-cellule, fluorure, sensION+ 9655
Électrodes Électrodes ISE
sensION+ 9655 est une électrode sélective d'ions fluorures, demi-cellule (électrode de référence non intégrée) avec un corps en époxy et une membrane cristalline non remplaçable sélective vis-à-vis des ions fluorures dans la solution.
  • Elle ne nécessite pratiquement aucune maintenance : son capteur à l'état solide permet un stockage à sec d'ions sans péremption ni rechange de membrane
  • Elle assure une réponse rapide, stable et précise dans d'innombrables types d'échantillons
  • Recommandée pour une utilisation avec l'électrode de référence sensION+ 5044
Le 9655 est doté d'un câble de 1 mètre et d'un connecteur BNC pour une utilisation en laboratoire avec le multimètre Hach sensION+ MM374. L'électrode est idéale pour mesurer les concentrations de fluorure dans l'eau potable, les eaux usées et les applications générales de qualité de l'eau.
Information de livraison: fourni avec un manuel d'utilisation de base.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité