Electrode cleaning solution, RENOVO.N
Fournisseur: Hach
S16M001
HACHS16M001EA 25.1 EUR InStock
HACHS16M001
Electrode cleaning solution, RENOVO.N
Électrolytes Solutions de stockage d'électrode
Mild cleaning solution for electrodes. Ideal for use after measurements in aqueous solutions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité