Electrode cleaning solution, RENOVO.X
Fournisseur: Hach
S16M002
HACHS16M002EA 25.1 EUR InStock
HACHS16M002
Electrode cleaning solution, RENOVO.X
Électrolytes Solutions de stockage d'électrode
This extra strong electrode cleaning solution is ideal for use when stronger cleaning agents are required, for example when the solutions contain protein.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité