Circulating water baths, Precision™
Fournisseur: THERMO ELECTRON LED
TSCIR35
HAKATSCIR35EA 2850 EUR InStock
HAKATSCIR35
Circulating water baths, Precision™
Bains Bains-marie à agitation
These circulating water baths are ideal when temperature uniformity and control are particularly critical, such as when working with enzymes and in serological applications.
  • Enhanced temperature uniformity with perimeter-directed water flow
  • Easily clean and maintain bath with coil-free internal design
  • Easily operate and monitor with icon-based graphical display
  • Prevent bath overheating and damage with low-fluid protection
  • Monochrome LCD display
Information de livraison: Supplied with stainless steel gable cover and rubber duck.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Precision™ CIR 35 1 HAKATSCIR35
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité