Bains-marie universels Precision™ avec billes métalliques
Fournisseur: THERMO ELECTRON LED GMBH
TSGP2S
HAKATSGP2SEA 810 EUR InStock
HAKATSGP2S
Bains-marie universels Precision™ avec billes métalliques
Bains Bains-marie
Idéals pour un large éventail d’applications, les bains-marie Precision™ offrent la possibilité de travailler en mode « eau » ou « billes ». Conçus pour travailler à une température jusqu’à 100 °C, ces bains ont une capacité de 2 litres à 28 litres**. Même uniformité de température, à 37 °C, pour un bain de 5 l, en mode « eau » ou « billes » : ± 0,2 °C.
  • Les circuits de sécurité en cas de surchauffe empêchent la dérive thermique, tandis que les minuteurs de démarrage et d’arrêt automatiques permettent d’optimiser le temps de fonctionnement
  • Excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion grâce au revêtement en poudre d’époxy de la surface extérieure
  • Nettoyage de l’enceinte facile grâce à sa surface intérieure en acier inoxydable sans soudure
  • Utilisation simplifiée avec une évacuation à déconnexion rapide sur les modèles de 10, 20 et 28 litres ainsi que sur les modèles double cuves
Information de livraison: Fournis avec un couvercle en polycarbonate transparent avec charnières, ainsi que: un plateau diffuseur et un tuyau de vidange / à utiliser pour le mode « eau », et un ou plusieurs sacs de billes (en fonction des modèles) / à utiliser pour le mode « billes ».
Attention: * RT = Ambiante
** Remplissage des bains : au minimum 3 cm de hauteur de billes ou d’eau et au maximum 4 cm en-dessous du rebord de la cuve du bain.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité