Distributeurs Terasaki
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
201900 201910 201920 201930 201940
HAMI201900EA 978 EUR InStock
HAMI201900 HAMI201910 HAMI201920 HAMI201930 HAMI201940
Distributeurs Terasaki
Systèmes de distribution de seringues
Ce distributeur multi-seringue se compose de six seringues Gastight®, série 1700 RN, identiques. Un mécanisme simple libère le mouvement des pistons, étape par étape. Chaque mouvement distribue un cinquantième du volume de la seringue.
  • Distribution précise de six échantillons simultanément, jusqu'à 50 fois, d'une simple pression sur le levier
  • Conçu pour le remplissage rapide de plateaux HLA à 60 puits avec un espacement entre les puits de 6,35 mm
  • Aiguilles amovibles (RN)
  • L'ensemble du piston et du cylindre en verre sont remplaçables
Les applications types comprennent le remplissage de plaques Terasaki, la sérologie pour transplantations, l'analyse cellulaire et le dépôt d'échantillons.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité