Syringe rack
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
204880
HAMI204880EA 302 EUR InStock
HAMI204880
Syringe rack
Portoirs Portoirs pour seringues
This brushed stainless steel rack is used for clean and safe storage of syringes with plastic holder. A lip on the plastic holder protects the syringe against accidental touching and falling down. The distance of the plastic holder prevents the syringe from getting in contact with the metal plate.
  • A trough underneath prevents the soiling of worplace with liquid
  • Usable as free standing or wall model
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité