pH Cleaning Solution Set
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
238290
HAMI238290EA 151 EUR InStock
HAMI238290
pH Cleaning Solution Set
Électrolytes Solutions de stockage d'électrode
A two-part cleaning solution for all glass membrane pH sensors. pH Cleaning solution A contains sodium hydroxide (<3%), pH cleaning solution B contains hydrochloric acid (4%).
Also includes storage solution.
Information de livraison: Includes 2 × 500 ml A+B cleaning solutions + 1 × 500 ml storage solution.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité