lectrode de pH combine pntration, sans cble, avec tte enfichable S7, Diaphragme: 2 x Single Pore, Matriau: corps en Peek, lectrolyte: lectrolyte polymre Polisolve, Longueur: 35 mm, Diamtre: 6 mm, Gamme de temprature: 0 60 C 1 * 1 Pce
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
lectrode de pH combine pntration, sans cble, avec tte enfichable S7, Diaphragme: 2 x Single Pore, Matriau: corps en Peek, lectrolyte: lectrolyte polymre Polisolve, Longueur: 35 mm, Diamtre: 6 mm, Gamme de temprature: 0 60 C 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Électrode de pH combinée à pénétration, sans câble, avec tête enfichable S7, Diaphragme: 2 x Single Pore, Matériau: corps en Peek, É lectrolyte: Électrolyte polymère Polisolve, Longueur: 35 mm, Diamètre: 6 mm, Gamme de température: 0 à 60 °C 1 * 1 Pce HAMI242067 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou