Capteur de pH pour application difficile dans l'industrie chimique, Nettoyage: SEP, Autoclavage, sans cble, Tte de connexion: VP 6 , Capteur de temprature intgr: Pt100, Diaphragme: 2 x Single Pore, Matriau: corps en verre, lectrolyte: lectrol 1 * 1 Pce
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Capteur de pH pour application difficile dans l'industrie chimique, Nettoyage: SEP, Autoclavage, sans cble, Tte de connexion: VP 6 , Capteur de temprature intgr: Pt100, Diaphragme: 2 x Single Pore, Matriau: corps en verre, lectrolyte: lectrol 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Capteur de pH pour application difficile dans l'industrie chimique, Nettoyage: SEP, Autoclavage, sans câble, Tête de connexion: VP 6 , Capteur de température intégré: Pt100, Diaphragme: 2 x Single Pore, Matériau: corps en verre, Électrolyte: Électrol 1 * 1 Pce HAMI242428-1151 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou